Merck
SYNV381512
Synthware vacuum trap with #15 o-ring joint and high vacuum valve
body O.D. 57 mm, body L 300 mm
別名:
Synthware V381512
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥56,190
¥56,190
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥56,190
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥56,190
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
V381512
本体 長さ
300 mm
本体 外径
57 mm
関連するカテゴリー
詳細
Synthware vacuum trap features a two-piece design with a 0-12 mm high vacuum valve as the shut-off. Connection is made via a 57 mm O-ring flat flange and a #331 Viton® O-ring.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)