TMT00605
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N-methyl-N-m-tolylacetamide
Empirical Formula (Hill Notation):
C10H12ClNO
分子量:
197.66
MDL番号:
PubChem Substance ID:
SMILES string
CC1=CC=CC(N(C)C(CCl)=O)=C1
InChI
1S/C10H12ClNO/c1-8-4-3-5-9(6-8)12(2)10(13)7-11/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI key
TULDOFRVCWOVGT-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
hazcat
Acute Tox. 4 Oral
storage_class_code
13 - Non Combustible Solids
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
その他のドキュメント
テクニカルサービス連絡先