W337609
Sigma-Aldrich
4-Methylthio-4-methyl-2-pentanone
≥98%, FG
別名:
cassis pentanone
化学式:
CH3SC(CH3)2CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
146.25
FEMA番号:
3376
EC 番号:
欧州評議会番号:
11551
MDL番号:
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
12.058
品質水準
400
由来生物
synthetic
グレード
FG
Halal
Kosher
reg. compliance
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
78 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
文書
see Safety & Documentation for available documents
主な業界
Flavors and Fragrances
官能
green; metallic; sulfurous
食物アレルゲン
no known allergens
SMILES string
CSC(C)(C)CC(C)=O
InChI
1S/C7H14OS/c1-6(8)5-7(2,3)9-4/h5H2,1-4H3
InChI key
DHANVOSHQILVNQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
4-Methylthio-4-methyl-2-pentanone is a volatile sulfur-containing flavor compound found in white wines.
包装
25 g in poly bottle
100 g in glass bottle
1 kg in glass bottle
その他情報
全製品ラインをご覧いただくにはFlavors and Fragrances Catalogをダウンロードしてください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
storage_class_code
12 - Non Combustible Liquids
ドイツ水質汚染分類
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
試験成績書(COA)
原産地証明書(COO)
Optimization of ultrasound assisted-emulsification-dispersive liquid?liquid microextraction by experimental design methodologies for the determination of sulfur compounds in wines by gas chromatography?mass spectrometry.
Jofre VP, et al.
Analytica Chimica Acta, 683(1), 126-135 (2010)
Precursors of sulfur?containing flavor compounds
Schutte L & Teranishi R
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 4(4), 457-505 (1974)
テクニカルサービス連絡先