Merck
WIMWG30004SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 103.5 mm, cap, O.D. 3.0 mm
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥28,250
¥28,250
出荷予定日2025年4月16日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥28,250
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥28,250
出荷予定日2025年4月16日
物質
colorless tube
詳細
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
特徴
cap
neck thread push fit
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Wilmad WG-3000-4-SJ
パラメーター
600 MHz frequency
L
103.5 mm
外径
3.0 mm
キャンバー
60 μm
チューブ直径
3 mm
壁厚
0.43 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wilmad NMR tubes with authentic Bruker® SampleJet caps without code, up to 600 MHz. Do not use with ceramic spinners.
法的情報
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)