Merck
Y906611
Sigma-Aldrich
stainless steel diaphragm, for CGA 110/180 right angle path, internal/external, right hand thread
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NA.12
物質
stainless steel diaphragm
品質水準
100
200
パラメーター
3000 psi max. pressure
L
3.31 in.
重量
223 g
フィッティング
for CGA 110/180 right angle path, internal/external, right hand thread
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Y907219Y907227Y906492
弁 stainless steel diaphragm, for CGA 110/180 right angle path, internal/external, right hand thread
Y906611
弁 brass diaphragm, for CGA 540 right angle path, internal, right hand thread
Y907219
弁 brass diaphragm, for CGA 350 right angle path, external, left hand thread
Y907227
弁 brass bellows, 1/4 in. NPT straight path, external
Y906492
parameter
3000 psi max. pressure
parameter
2640 psi max. pressure
parameter
2640 psi max. pressure
parameter
1000 psi max. pressure
L
3.31 in.
L
4.62 in.
L
4.62 in.
L
1.9375 in.
weight
223 g
weight
694 g
weight
613 g
weight
159 g
fitting
for CGA 110/180 right angle path, internal/external, right hand thread
fitting
for CGA 540 right angle path, internal, right hand thread
fitting
for CGA 350 right angle path, external, left hand thread
fitting
1/4 in. NPT straight path, external
その他情報
本製品は、バルクガス製品を購入された場合に限りご利用いただけます。個人向けの販売はしておりません。より詳しい情報については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先