Merck
Z105724
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 75 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
PTFE
特徴
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 1,000 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37971-0000
W
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
特徴および利点
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)