スキップする
Z108286
Tempo-Shield heat-resistant gloves
L 18 in.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 pkg
カートの在庫状況を確認する
¥27,800
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
46181504
Material:
Kevlar® (Asbestos-free heat-resistant gloves with wool liner)
Feature:
latex free, powder-free, reusable
Packaging:
pkg of 1 pair
¥27,800
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
Kevlar® (Asbestos-free heat-resistant gloves with wool liner)
size
one size fits all
sterility
non-sterile
feature
latex free, powder-free, reusable
packaging
pkg of 1 pair
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
L
18 in.
General description
Asbestos-free heat-resistant gloves with wool liner provide strength and heat protection up to 500 °F. Made from a blend of aluminized and synthetic fibers. Ambidextrous.
Legal Information
Kevlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z108294Z108359Z108324
Leather gloves size XL
Z108359
Leather gloves
Leather gloves size S
Z108324
Leather gloves
material
Kevlar® (Asbestos-free heat-resistant gloves with wool liner)
material
-
material
leather
material
brown gloves, leather
feature
latex free, reusable, powder-free
feature
reusable
feature
latex free, powder-free, reusable
feature
latex free, powder-free, reusable
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
packaging
pkg of 1 pair
packaging
pack of 1 pair
packaging
pack of 1 pair
packaging
pack of 1 pair
L
18 in.
L
-
L
-
L
-
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z108286-1PAK04061833576632