表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1 ea | 在庫あり出荷可能from市川市大町368 | ¥32,100 |
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103512
¥32,100
在庫あり出荷可能詳細
material
body (ABS - acrylonitrile butadiene styrene)
packaging
pkg of 1 ea
size
~4 in. × 6 in.
weight
4.9 oz
General description
Zerostat 3は、秤量や移動時に帯電粒子が「飛び散る」のを防ぎ、フィルム、ガラス、プラスチック製品にほこりや糸くずが付着しないようにします。実験室にあるさまざまなアイテムの静電気を中和することが世界中で証明されている、独自の′圧電性結晶′デバイスを用いた最新の技術を導入しています。
この汎用性の高い装置は持ち運びが可能で、電池、電源、詰め替えが不要です。約50,000回超の使用(ハンドル操作)が可能です。
各Zerostat 3は、装置が正しく機能していることを示すテストイオンインジケーターを備えています。
注記:結晶は湿気の影響を受けるおそれがあります。影響は永久に続くものではなく、乾燥させれば元に戻ります。最適な機能が得られるように、乾燥した環境で装置を保管してください(完全乾燥が理想的ですが、若干のシリカゲルとともに1~2日間包装しても構いません)。結晶が乾燥すれば、装置の機能はすぐに戻ります。
この汎用性の高い装置は持ち運びが可能で、電池、電源、詰め替えが不要です。約50,000回超の使用(ハンドル操作)が可能です。
各Zerostat 3は、装置が正しく機能していることを示すテストイオンインジケーターを備えています。
注記:結晶は湿気の影響を受けるおそれがあります。影響は永久に続くものではなく、乾燥させれば元に戻ります。最適な機能が得られるように、乾燥した環境で装置を保管してください(完全乾燥が理想的ですが、若干のシリカゲルとともに1~2日間包装しても構いません)。結晶が乾燥すれば、装置の機能はすぐに戻ります。
Legal Information
Disclaimer
揮発性・引火性・爆発性環境で使用しないでください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
| weight 4.9 oz | weight 2 lb | weight - | weight - |
| size ~4 in. × 6 in. | size - | size - | size - |
| material body (ABS - acrylonitrile butadiene styrene) | material electrode (Thoriated tungsten) | material - | material - |
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| Z108812-1EA | 04061835575268 |