サイズを選択してください
12 EA
¥4,180
¥4,180
カートの在庫状況を確認する
この商品について
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Manufacturer/tradename:
200-2A
Material:
rubber bulb
スキップする
1 of 4
当該品目 | Z118923 | Z111589 | BR30613 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename 200-2A | manufacturer/tradename Bel-Art H37888-0000 | manufacturer/tradename 200-1A | manufacturer/tradename BRAND 30613 |
| material rubber bulb | material rubber , silicone | material rubber bulb | material AR-Glass |
| packaging pack of 12 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 6 ea |
| capacity 2 mL | capacity - | capacity 1 mL | capacity 15 mL |
General description
パスツールピペット用の黒色天然ゴム球により、液体の正確な移送と測定が可能です。