包装
pkg of 100 ea
NMR管サイズ
10 mm
色
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Disposable NMR Tube Caps are manufactured from molded PVC or Polyethylene depending on the tube OD. The different colors help track samples based on various reference solvents. When using Chloroform or Acetone as reference solution, avoid (1) direct contact between the sample and the disposable cap, (2) long term storage over 2 hours. If these conditions are inevitable, use PTFE NMR tube caps.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)