Merck
Z118923
Safety bulb®
pkg of 1 ea
別名:
pipette bulb, pipette filler
NACRES:
NB.01
物質
rubber
silicone
包装
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H37888-0000
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
Show Differences
1 of 4
当該品目
Z136085Z111597Z111589
Safety bulb® pkg of 1 ea
Z118923
Safety bulb®
Bel-Bulb™ pipettor vinyl bulb, fits 6-8 mm pipettes, L × diam. 70 mm × 5 mm
Z136085
Bel-Bulbピペッター
Pasteur pipette rubber bulbs capacity 2 mL
Z111597
パスツールピペットゴム球
Pasteur pipette rubber bulbs capacity 1 mL
Z111589
パスツールピペットゴム球
manufacturer/tradename
Bel-Art H37888-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F37887-0000
manufacturer/tradename
200-2A
manufacturer/tradename
200-1A
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
packaging
-
詳細
Large capacity, for all pipette sizes. Tapered silicone seal prevents loss of suction. May be opened for cleaning; autoclavable. Elastic cord provided for hanging on reagent bottles.
法的情報
Safety bulb is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Pipette bulb volume 1 mL
Sigma-Aldrich
Z509035
Pipette bulb
Pipette bulb capacity 5 mL
Z186678
Pipette bulb
Pipette bulb capacity 2 mL
Sigma-Aldrich
Z136042
Pipette bulb
RF1000™ pipette filler a lightweight manual pipette filler uniquely designed for one-handed operation
Z675997
RF1000 ピペットフィラー
Pipette fillers red silicone bulb type
Z239089
Pipette fillers
Pipette bulb volume 3 mL
Sigma-Aldrich
Z509043
Pipette bulb
Squeeze-bulb pump internal flapper valve prevents reverse flow, pkg of 1 ea
Z200336
Squeeze-bulb pump
BRAND® pipette fillers Standard, for pipettes up to 10 mL
Z333980
BRAND® pipette fillers
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers
Pasteur pipette rubber bulbs capacity 2 mL
Z111597
パスツールピペットゴム球
テクニカルサービス連絡先