Merck
Z118990
Sigma-Aldrich
Scienceware® Frigimat® Junior dry ice maker
produces dry ice in snowflake form
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F388860000
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z118982Z560693Z553557
manufacturer/tradename
Bel-Art F388860000
manufacturer/tradename
Bel-Art
manufacturer/tradename
Bel-Art F388740000
manufacturer/tradename
-
詳細
Produces dry ice in snowflake form. Consists of a special brass nozzle, PE cone, and a 6 × 12 in. heavy-duty cloth bag collector. The nozzle is attached directly to a cylinder (must have dip tube) of liquid CO2.
Ideal for use in remote locations, low demand or for packing or freezing samples. All components are included to connect to a standard CO2 cylinder with siphon tube to make dry ice as needed. Fittings and collection bag attach directly to the CO2 cylinder. Fits US connections.
Easy and fast dry ice flake or snow production on demand.
This device connects to CO2 gas cylinders with CGA 320 threads which is the standard for CO2 in the USA.
The Frigimate Junior Dry-Ice Maker does not fit European Gas-bottles.
法的情報
Frigimat is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先