スキップする
Z124680
Suba-Seal® セプタム
red rubber, Suba-Seal® 57, fits neck I.D., 27 mm, for use with 29/42 joints
別名:
Suba-Seal セプタム, シーリングセプタム, バイアルシーリングセプタム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
100 ea
カートの在庫状況を確認する
¥72,700
この商品について
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32119211
Material:
red rubber
¥72,700
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
red rubber
feature
fits neck I.D. 27 mm, for use with 29/42 joints
manufacturer/tradename
Suba-Seal® 57
General description
溝付きストッパ-のある、最高品質の折り返し型ゴムキャップとしてよく知られているSuba-Sealブランドは、シグマ アルドリッチが独占的に提供しています。嫌気条件、禁水条件での化学的操作に最適です。ノンコアリングニ-ドルを用いると、ゴムの弾力で穴がふさがり、空気と湿気を遮断して容器の内容物を外気から守ります。
容器のネック部分を外側から締められるように成形された折り返しフランジが付いており、中空のプラグ上にある環状の溝と併せて、二重に密封性を高めます。プラグにある環状の溝がネックの内壁に押しつけられて、それぞれの溝で吸着的に密封されます。
注: 口径の大きいトランスファ-ニ-ドルを使用する際には、安全のため、wrap-it tieを使用して、ボトルやフラスコ開口部のセプタムを固定することをお勧めします。Wrap-it tieおよび付属アクセサリ-の製品リストをご覧ください。
Legal Information
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z558311Z167355Z558192
description
red rubber, Suba-Seal® 57, fits neck I.D., 27 mm, for use with 29/42 joints
description
blue rubber, Suba-Seal® 57, fits neck I.D., 27 mm, for use with 29/42 joints
description
white rubber, Suba-Seal® 57, fits neck I.D., 27 mm, for use with 29/42 joints
description
red rubber, Suba-Seal® 61, fits neck I.D., 29 mm
manufacturer/tradename
Suba-Seal® 57
manufacturer/tradename
Suba-Seal® 57
manufacturer/tradename
Suba-Seal® 57
manufacturer/tradename
Suba-Seal® 61
material
red rubber
material
blue rubber
material
white rubber
material
red rubber
feature
for use with 29/42 joints, fits neck I.D. 27 mm
feature
for use with 29/42 joints, fits neck I.D. 27 mm
feature
fits neck I.D. 27 mm, for use with 29/42 joints
feature
fits neck I.D. 29 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Suba-Seal® セプタム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)