Merck
Z130974
Nalgene® Griffin beakers
capacity 250 mL, translucent polypropylene
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
PP beaker, nalgene PP beaker
物質
translucent polypropylene
特徴
graduations
包装
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 1201
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z130915Z130958Z130982
Nalgene® Griffin beakers capacity 250 mL, translucent polypropylene
Z130974
Nalgene® Griffin beakers
Nalgene® Griffin beakers capacity 250 mL, transparent polymethylpentene
Z130915
Nalgene® Griffin beakers
Nalgene® Griffin beakers capacity 100 mL, translucent polypropylene
Z130958
Nalgene® Griffin beakers
Nalgene® Griffin beakers capacity 1,000 mL, translucent polypropylene
Z130982
Nalgene® Griffin beakers
feature
graduations
feature
graduations
feature
graduations
feature
graduations
capacity
250 mL
capacity
250 mL
capacity
100 mL
capacity
1,000 mL
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 3 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 1201
manufacturer/tradename
Nalgene® 1203
manufacturer/tradename
Nalgene® 1201
manufacturer/tradename
Nalgene® 1201
詳細
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Disposable beakers capacity 400 mL
Sigma-Aldrich
Z245402
Disposable beakers
Disposable beakers capacity 100 mL
Sigma-Aldrich
Z245380
Disposable beakers
Nalgene® Griffin beakers capacity 150 mL, translucent polypropylene
Z130966
Nalgene® Griffin beakers
テクニカルサービス連絡先