Merck
Z131008
Sigma-Aldrich
Nalgene® beaker with handle
capacity 3,000 mL
ログインto View Organizational & Contract Pricing
Select a Size
別名:
HDPE beaker, heavy wall beaker
NACRES:
NB.43
物質
high-density polyethylene
特徴
graduations
manufacturer/tradename
Nalgene® 1220
キャパシティ
3,000 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z130990Z272809Z272779
Nalgene® beaker with handle capacity 1,000 mL
Z130990
Nalgene® beaker with handle
Nalgene® PFA beaker capacity 1,000 mL
Sigma-Aldrich
Z272809
Nalgene® PFA beaker
Nalgene® PFA beaker capacity 250 mL
Sigma-Aldrich
Z272779
Nalgene® PFA beaker
feature
graduations
feature
graduations
feature
-
feature
-
capacity
3,000 mL
capacity
1,000 mL
capacity
1,000 mL
capacity
250 mL
manufacturer/tradename
Nalgene® 1220
manufacturer/tradename
Nalgene® 1220
manufacturer/tradename
Nalgene®
manufacturer/tradename
Nalgene®
詳細
Heavy-wall, HDPE, rectangular handle. Graduated in oz and mL. Suitable for handling acids and alkalis.
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先