Merck
Z131083
Nalgene® graduated cylinders
volume 25 mL, accuracy: 0.3 mL, polypropylene
別名:
PP cylinder, graduated PP cylinder
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
特徴
subdivision 0.5 mL
manufacturer/tradename
Nalgene® 3662
volume measuring range
25 mL, accuracy: 0.3 mL
translucent
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
Show Differences
1 of 4
当該品目
Z131091Z131075Z131113
Nalgene® graduated cylinders volume 25 mL, accuracy: 0.3 mL, polypropylene
Z131083
Nalgene® graduated cylinders
Nalgene® graduated cylinders volume 50 mL, accuracy: 0.4 mL, polypropylene
Z131091
Nalgene® graduated cylinders
Nalgene® graduated cylinders volume 10 mL, accuracy: 0.1 mL, polypropylene
Z131075
Nalgene® graduated cylinders
Nalgene® graduated cylinders volume 500 mL, accuracy: 2.6 mL, polypropylene
Z131113
Nalgene® graduated cylinders
feature
subdivision 0.5 mL
feature
subdivision 1.0 mL
feature
subdivision 0.2 mL
feature
subdivision 5.0 mL
manufacturer/tradename
Nalgene® 3662
manufacturer/tradename
Nalgene® 3662
manufacturer/tradename
Nalgene® 3662
manufacturer/tradename
Nalgene® 3662
volume measuring range
25 mL, accuracy: 0.3 mL
volume measuring range
50 mL, accuracy: 0.4 mL
volume measuring range
10 mL, accuracy: 0.1 mL
volume measuring range
500 mL, accuracy: 2.6 mL
color
translucent
color
translucent
color
translucent
color
translucent
詳細
非濡れ性、内容物すべてを供給(20°CでTC/TD(内容量/排出量)を較正済み)ASTM E1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass(実験室用ガラスメスシリンダー)"のクラスB精度要件とISO規格6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders(実験室用プラスチックメスシリンダー)"のすべての要件を満たしています。読み取りを難しくするメニスカスはありません。成形した青色のPP製ベースが転倒を防ぎます。インモールド形成の目盛りと、ボンベの裏側にある主目盛り線によって、流体レベルの読み取りがさらに簡単かつ正確になります。大きな注ぎ口オートクレーブ可能ですが、精度に影響があります。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先