Merck
Z131296
Sigma-Aldrich
Nalgene® volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.60 mL, translucent polypropylene
ログインto View Organizational & Contract Pricing
別名:
nalgene, plastic flask, plastic flasks
NACRES:
NB.43
物質
long
translucent polypropylene
ジョイント
joint threaded neck28 mm
無菌性
non-sterile
特徴
accuracy class B
closure type Screw cap
包装
pack of 1
manufacturer/tradename
Nalgene® 4000-1000
volume measuring range
1,000 mL, accuracy: 0.60 mL
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z131237Z131229Z131261
Nalgene® volumetric flask volume 1,000 mL, accuracy: 0.6 mL, transparent polymethylpentene
Z131237
Nalgene® volumetric flask
Nalgene® volumetric flask volume 500 mL, accuracy: 0.40 mL, transparent polymethylpentene
Z131229
Nalgene® volumetric flask
joint
joint threaded neck28 mm
joint
joint threaded neck28mm
joint
joint threaded neck24mm
joint
joint threaded neck20mm
feature
accuracy class B, closure type Screw cap
feature
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384), closure type Screw cap
feature
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384), closure type Screw cap
feature
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384), closure type Screw cap
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
packaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Nalgene® 4000-1000
manufacturer/tradename
Nalgene® 4001-1000
manufacturer/tradename
Nalgene® 4001-0500
manufacturer/tradename
Nalgene® 4000-0250
capacity
1000 mL
capacity
1000 mL
capacity
500 mL
capacity
250 mL
詳細
重量測定法によりTC/TDを20°Cで個々に較正し、恒久的な色付き目盛り線を付けました。ASTM E288とISO規格384のクラスB精度要件を満たします。読み取りを難しくするメニスカスはありません。楕円形のマーキング領域ライナーのないPPスクリュー栓漏れがなくオートクレーブ可能
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先