Merck
Z136085
Bel-Bulbピペッター
vinyl bulb, fits 6-8 mm pipettes, L × diam. 70 mm × 5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥8,196
¥8,196
出荷予定日2025年5月17日
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥8,196
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
¥8,196
出荷予定日2025年5月17日
物質
vinyl bulb
特徴
fits 6-8 mm pipettes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37887-0000
L ×直径
70 mm × 5 mm
関連するカテゴリー
詳細
Flexible vinyl bulb. A soft tapered chuck allows bulb to be held against pipette for suctioning.
法的情報
Bel-Bulb is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10