Merck
Z136115
Scienceware®ノギス
Direct-reading type
Slide 1 of 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥16,080
¥16,080
カートの在庫状況を確認する
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥16,080
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
¥16,080
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H13415-0000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z503576BAH134160001BAF187990000
Scienceware®ノギス Direct-reading type
Z136115
Scienceware®ノギス
Dial calipers L 222 mm
BAH134160001
Dial calipers
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H13415-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art H13417-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art H13416-0001
manufacturer/tradename
Bel-Art F18799-0000
詳細
メートル/英国単位。軽量耐腐食性プラスチックを使用してモデリングしています。可能測定範囲:6 in(150mm)、平行ジャー深さ:1.57 in. (40 mm)、視差のない読み取りスケール。非電気伝導性、微調節用サムローラー、2方向固定ロック、内面-外面ジョー、円形ロッドゲージ。目盛りの上側はmm、下側はinchを表します。
メートル尺およびイギリス尺に対応し、0.1 mmと0.001インチの細分目盛付きです。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. Can the plastic this is made of withstand autoclaving? I am looking to take it into a gnotobiotic facility
    1 回答
    1. This item is not autoclavable. It may be sanitized using ethanol or bleach. Wipe the item with the sanitizing agent, leave on for 10- 30 minutes, then rinse with sterile water. Dry with a soft towel.
      役に立ちましたか?
  2. I am looking for measuring calipers to step measure the cutting width of a female knife setup. the calipers would need to measure from the inside of one blade to the outside of the next blade. Do you make calipers with the jaws facing the same dirrection?
    1 回答
    1. Unfortunately, calipers facing the same direction are not offered.