Merck
Z146951
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle control valve
stainless steel, hose outlet I.D. 1/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Stainless steel lecture-bottle control valve
NACRES:
NB.51
物質
stainless steel
ジョイント
joint CGA Inlet
joint hose outlet
パラメーター
-65-250 °F temperature (-54-120 °C)
3,000 psi pressure range (@ 70°F)
ホース出口内径
1/4 in.
フィッティング
CGA 110 male
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z146978Z261440Z261416
vibrant-m
Z146951
Lecture-bottle control valve
vibrant-m
Z146978
Lecture-bottle control valve
joint
joint CGA Inlet, joint hose outlet
joint
joint CGA Inlet, joint hose barb
joint
-
joint
-
material
stainless steel
material
Monel®
material
stainless steel
material
stainless steel
parameter
3,000 psi pressure range (@ 70°F), -65-250 °F temperature (-54-120 °C)
parameter
-65-250 °F temperature (-54-120 °C), 3,000 psi pressure range (@ 70°F)
parameter
-
parameter
-
hose outlet I.D.
1/4 in.
hose outlet I.D.
1/4 in.
hose outlet I.D.
-
hose outlet I.D.
-
詳細
CGA110、ストレ-ト型バルブで、レクチャ-ボトル入りガスの正確な流量調節用です。CGA110 PTFEシ-リングワッシャ-が別途必要です。
警告
警告: ガスコントロ-ルバルブは閉鎖系では圧力をコントロ-ルできません。 爆発を引き起こす危険な圧力にならないように、レギュレ-タ-や安全バルブを必ず使用してください。
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先