Merck
Z150789
Glass tubing cutter replacement cutting wheels
pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥3,077
¥3,077
単価¥4,103割引25%
出荷予定日2025年4月02日
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥3,077
About This Item
UNSPSCコード:
41122406
NACRES:
NB.35
¥3,077
単価¥4,103割引25%
出荷予定日2025年4月02日
包装
pkg of 10 ea
関連するカテゴリー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. what is the size of the wheel?
    1 回答
    1. Please see below for the dimensions of the of this item:
      Diameter: 0.208"
      Thickness: 0.037"