Merck
Z154407
Ace Trubore® PTFE 4ピーススターラーベアリング
joint: ST/NS 24/40, fits shaft o.d., 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,800
¥29,800
出荷予定日2025年5月21日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,800
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
¥29,800
出荷予定日2025年5月21日
ジョイント
joint: ST/NS24/40
特徴
fits shaft o.d. 10 mm
メーカー/製品名
Ace Glass 806643
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
自動調心、潤滑剤フリーのPTFE Truboreベアリングで、SSまたは磨きガラス製の撹拌シャフトとともに約200 rpmで使用します。内側PTFEのTruboreベアリング、FETFE®圧縮サドルO-リング、ガラス繊維強化ブッシング、FETFE O-リング付きのロックナット、およびネジ式ガラスアダプターで構成されます。ロックによっていずれの方向にも撹拌を行うことができ、ネジが外れる懸念がありません。圧縮サドルO-リングは一定の力を維持するため、ほとんど注意を払う必要がありません。1 mm Hgまで減圧します。すりガラスのシャフトでのご使用は推奨されません。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Do you sell the FETFE o rings for this part (see diagram opposite). This o rings gradually perish upon contact with reaction mixtures and need replacing on yearly basis
    1 回答
    1. This is a product of Ace Glass. There are a number of o-rings available, however none have been specifically cited for use with this product. See the link below for the FETFE O-ring options from the manufacturer:
      https://www.sigmaaldrich.com/substance/aceoringsfetfe1234598765
      See the link below to the Ace Glass product page, including components:
      https://www.aceglass.com/results.php?t=8066