表示を変更する
| サイズ/SKU | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 set | カートの在庫状況を確認する | ¥8,990 |
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
¥8,990
カートの在庫状況を確認する
General description
コルクやゴム栓の穴あけに。精密な研削切断エッジを有する亜鉛メッキ済み真鍮チューブです。そのなめらかなプラスチック製のハンドルには、下表に対応するサイズ(3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2 in.)が刻印されています
注記:各セットにはパンチが付属しています。
注記:各セットにはパンチが付属しています。