Merck
Z167061
ACE マイクロスケール, ヘッド固定式, 回転バンド式カラムアセンブリ
joint: ST/NS 14/10 top and bottom, PTFE
ログイン組織・契約価格を表示する
物質
PTFE
ジョイント
joint: ST/NS14/10 top and bottom
メーカー/製品名
Ace Glass 959547
関連するカテゴリー
詳細
0.5~5.0 mLの低沸点溶液混合物の分離に効果的。低コストで、マイクロ蒸留の教育用に便利です。カラムの上部はねじ込み式の14/10Fジョイント、下部はねじ込み式14/10Mジョイント、ドリップチップ型側管の先はねじ込み式7/10Mジョイントになっています。カラム本体は真空ジャケット付きです。バンドはバージンPTFE製で、V字底磁石が永久装着されています。従来のマグネチックスターラーと併用した場合の回転性能は、1000 rpm。カラムの理論段数相当高さ(HETP)は、蒸留温度に到達してから90分以内で1プレートあたり約0.2インチ(5.1 mm)。
交換部品:
Z167088、カラム
Z167096、PTFEバンド
Z167118、真空除去アダプター、ねじ込み式の7/10Fジョイント2つ、14/10Mジョイント1つ
Z148369、受器、3mL
Z148377、反応容器、5mL
Z167134、PTFEストッパー、7/10
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先