Z167266
Z167266-100EA
¥16,900
出荷予定日2025年4月16日
1 of 10
Sigma-Aldrich
Z124591
Suba-Seal® セプタム
Z124621
Supelco
27236
セプタム、PTFE/シリコン
Z167274
33305
ミニナート®バルブ
20926
PTFE製2ウェイバルブ
Z186740
ガスバッグ
20619
モレキュラーシーブ 5A 湿気トラップ
27177
セプタム、褐色PTFE/シリコン
22272
Valco® Precision Samplingシリンジ、シリーズA-2
white rubber
fits neck I.D. 11 mm
Suba-Seal® 17
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.