Merck
Z169994
Sigma-Aldrich
Scienceware® glove box hand-port cover
port diam. 20.3 cm, Z169943
別名:
単離チャンバー, 湿度チャンバー, 湿度調整チャンバー, 窒素乾燥ボックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42132201
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Bel-Art 500250008
ポート直径
20.3 cm
適合性
Z169943
詳細
Use these covers to seal off any glove ports to which gloves are not attached to maintain the internal atmosphere within the glovebox. Covers are one-piece construction with a neoprene gasket for a snug fit. Use with glove ports having a 20.3 cm (8") O.D. Simply press the covers into the port opening until the flange on the cover meets the glove port.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3