Z173231
Z173231-1EA
¥17,600
borosilicate glass round bottom two-neck
R
female joint: ST/NS14/20
non-sterile
closure type female Joint: ST/NS
pack of 1
Sigma-Aldrich
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
相違点を表示
1 of 4
ケルダール反応および保存用スラスコ、枝上ガラス製ストップコック付き
Z173258
Z173266
Z220264
反応フラスコ、枝上ガラス製ストップコック付き
borosilicate glass , two-neck , round bottom
borosilicate glass , round bottom , two-neck
pear-shaped , single-neck , stainless steel
50 mL
100 mL
male joint: ST/NS14/20
Q
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.