Merck
Z175412
Sigma-Aldrich
Spinbar® magnetic stir bar
egg-shaped PTFE-coated, size 3/8 in. × 3/16 in., white
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
NACRES:
NB.72
物質
egg-shaped
egg-shaped PTFE-coated
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37130-0038
L
9.5 mm
直径
4.7 mm
サイズ
3/8 in. × 3/16 in.
white
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z115320Z115312Z115304
Spinbar® magnetic stir bar egg-shaped PTFE-coated, size 3/8 in. × 3/16 in., white
Z175412
Spinbar® magnetic stir bar
Spinbar® magnetic stir bar egg-shaped PTFE-coated, size 2 1/2 in. × 3/4 in., white
Z115320
Spinbar® magnetic stir bar
Spinbar® magnetic stir bar egg-shaped PTFE-coated, size 2 in. × 3/4 in., white
Z115312
Spinbar® magnetic stir bar
Spinbar® magnetic stir bar egg-shaped PTFE-coated, size 3/4 in. × 3/8 in., white
Z115304
Spinbar® magnetic stir bar
manufacturer/tradename
Bel-Art F37130-0038
manufacturer/tradename
Bel-Art F37130-0212
manufacturer/tradename
Bel-Art F37130-0002
manufacturer/tradename
Bel-Art F37130-0034
L
9.5 mm
L
63.5 mm
L
50.8 mm
L
19 mm
diam.
4.7 mm
diam.
19 mm
diam.
19 mm
diam.
9.5 mm
size
3/8 in. × 3/16 in.
size
2 1/2 in. × 3/4 in.
size
2 in. × 3/4 in.
size
3/4 in. × 3/8 in.
color
white
color
white
color
white
color
white
詳細
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
法的情報
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先