Merck
Z177598
Sigma-Aldrich
ブフナー漏斗用Scienceware®ろ紙
for 18 in. I.D.
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
物質
cellulose membrane
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H14632-0018
パラメーター
90 mL/min speed
直径
18 in.
ポアサイズ
3 μm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z420603Z177571Z177601
diam.
18 in.
diam.
36 in.
diam.
10.25 in.
diam.
24 in.
material
cellulose membrane
material
cellulose membrane
material
cellulose membrane
material
cellulose membrane
pore size
3 μm
pore size
3 μm
pore size
3 μm
pore size
3 μm
parameter
90 mL/min speed
parameter
90 mL/min speed
parameter
90 mL/min speed
parameter
90 mL/min speed
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
詳細
素早いろ過に便利な卓上用ブフナー漏斗この紙はセルロース製で表面は粗いちりめん状です。
  • 濡れた状態での破裂強度は68 KPaを超えます
  • 重量:1平方メートルあたり100 g
  • 厚さ:0.30 mm
  • 流速:90 mL/分
  • 粒子保持:3ミクロン
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先