Merck
Z177628
Sigma-Aldrich
卓上ドラフト
is ideal for schools, junior colleges, and universities
ログインto View Organizational & Contract Pricing
物質
PE
manufacturer/tradename
Bel-Art
H × W × D
18 1/2 in. × 22 1/4 in. × 10 in.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BAF500000100Z694312Z694320
Bench-top fume hood is ideal for schools, junior colleges, and universities
Sigma-Aldrich
Z177628
卓上ドラフト
manufacturer/tradename
Bel-Art
manufacturer/tradename
Bel-Art F50000-0100
manufacturer/tradename
Troemner 916246
manufacturer/tradename
Troemner 916248
H × W × D
18 1/2 in. × 22 1/4 in. × 10 in.
H × W × D
-
H × W × D
-
H × W × D
-
詳細
このフードは小規模施設や複数の設置が必要な施設に適したコスト効率の良い製品です。透明開閉アクリルドアはストッパーピン付きですから全開、全閉のほか、任意の中間位置で止めることができます。底面に小さなスペースを確保してありますから、ドアを全閉にしても空気の流れは継続します。排気口のサイズは段階設定に変更できますから、12 または15 cm(4" または 6")のダクトに対応し、あらゆる排気システムに接続できます。
フードに必要な循環空気量計算公式:1.833 x 150 = 274.95 CFM。
前面開口寸法:56 cm x 30 cm H (22" x 12"H)。設置床面積:69 cm x 33 cm x 56 cm H (27" x 13" x 22"H).
出荷重量:17 kg (38 lbs)
  • 経済性に優れたポリウレタン製
  • 内面の隅をカーブ仕上げ:空気の流れが滑らかになり、クリーニングも容易
  • 耐化学薬品、耐スパーク仕上げ
  • 高校、短期大学、大学に最適
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先