Merck
Z183598
Sigma-Aldrich
Cryo-apron®
size 24 in. × 36 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥55,470
¥55,470
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥55,470
About This Item
UNSPSCコード:
46181501
NACRES:
NB.35
¥55,470
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
TempShield CA36
サイズ
24 in. × 36 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Provides protection in extreme environments. Resistant to solvents/chemicals. Breathable, static-free, and asbestos-free. 100% waterproof. Reversible. Adjustable straps at neck and waist.
法的情報
Cryo-apron is a registered trademark of Tempshield, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3