表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 6 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥4,820 |
この商品について
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
200-15
Material:
natural rubber , round red
¥4,820
カートの在庫状況を確認する
material
natural rubber , round red
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
200-15
capacity
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| material natural rubber , round red | material natural rubber , round red | material natural rubber , round red | material natural rubber , oval red |
| manufacturer/tradename 200-15 | manufacturer/tradename 200-5 | manufacturer/tradename 200-35 | manufacturer/tradename 200-150 |
| capacity 15 mL | capacity 5 mL | capacity 35 mL | capacity 150 mL |
| packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 3 ea | packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 3 ea |
General description
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| Z186686-6EA | 04061833299081 |