Merck
Z186775
Gas-collecting bulb
polypropylene valve, capacity 75 cc, diam. 53 mm
別名:
bulb, hand pump, natural rbber bulb, natural rubber pump
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥2,569
¥2,569
単価¥3,800割引32%
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
42272218
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Gas-collecting bulb, polypropylene valve, capacity 75 cc, diam. 53 mm
material
polypropylene valve
capacity
75 cc
diam.
53 mm
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z186724HS20630BHS20630D
Gas-collecting bulb polypropylene valve, capacity 75 cc, diam. 53 mm
Z186775
Gas-collecting bulb
Atomizer bulb useful for priming liquid-transfer lines
Z186724
Atomizer bulb
Rubber Bulb capacity 15 mL
HS20630B
Rubber Bulb
Rubber Bulb capacity 60 mL
HS20630D
Rubber Bulb
material
polypropylene valve
material
rubber bulb
material
red natural rubber
material
red natural rubber
capacity
75 cc
capacity
-
capacity
15 mL
capacity
60 mL
diam.
53 mm
diam.
53 mm
diam.
-
diam.
-
General description
For priming pumps, transfer lines, etc. Natural rubber with 3/8 in. O.D.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)