Caps are not included with this product. See the link below to review the caps available for this threading type:
https://www.sigmaaldrich.com/search/cap-13-425?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=cap%2013-425&type=product
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| 容量 | カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|---|
| 200 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥23,600 |
この商品について
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121806
Material:
clear borosilicate glass vial
Packaging:
pkg of 200 ea
Feature:
closure type screw top vial
material
clear borosilicate glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 200 ea
cap size
13 - 425
diam. × H
15 mm × 46 mm
volume
4 mL
color
clear
fitting
thread for 13-425
General description
オートクレーブ対応で滅菌の容易なホウケイ酸ガラス製バイアルであり、試料をバイアルに入れて汚染を予防します。本製品のキャップは別途ご注文ください。
バイアルは波打ち形トレイに収められており、粒状物質による汚染防止のため区画ごとに熱収縮フィルムで包装されています。
USP Type 1ホウケイ酸ガラス(オートクレーブ滅菌対応)。キャップは別途ご注文ください。
USP Type 1ホウケイ酸ガラス(オートクレーブ滅菌対応)。キャップは別途ご注文ください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| material clear borosilicate glass vial | material clear borosilicate glass vial | material clear borosilicate glass vial | material clear borosilicate glass vial |
| packaging pkg of 200 ea | packaging pkg of 200 ea | packaging pkg of 200 ea | packaging pkg of 200 ea |
| feature closure type screw top vial | feature closure type screw top vial | feature closure type screw top vial | feature closure type screw top vial |
| volume 4 mL | volume 8 mL | volume 12 mL | volume 24 mL |
| diam. × H 15 mm × 46 mm | diam. × H 17 mm × 61 mm | diam. × H 19 mm × 66 mm | diam. × H 23 mm × 86 mm |
| color clear | color clear | color clear | color clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wheaton サンプルバイアル
Caroline Hoppe et al.
Developmental cell, 54(6), 727-741 (2020-08-08)
Morphogen gradients specify cell fates during development, with a classic example being the bone morphogenetic protein (BMP) gradient's conserved role in embryonic dorsal-ventral axis patterning. Here, we elucidate how the BMP gradient is interpreted in the Drosophila embryo by combining
グローバルトレードアイテム番号
| カタログ番号 | GTIN |
|---|---|
| Z188700-1PAK | 04061837617195 |
-
Hi, are caps provided or not, in this pack ?
1 回答-