スキップする
Z188786
Wheaton サンプルバイアル
amber, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
別名:
Wheaton Glass Vials
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
200 ea
カートの在庫状況を確認する
¥26,000
この商品について
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121806
Material:
amber borosilicate glass vial
Packaging:
pkg of 200 ea
Feature:
closure type screw top vial
¥26,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
amber borosilicate glass vial
feature
closure type screw top vial
packaging
pkg of 200 ea
cap size
13 - 425
diam. × H
15 mm × 46 mm
volume
4 mL
color
amber
fitting
thread for 13-425
General description
バイアルは波打ち形トレイに収められており、粒状物質による汚染防止のため区画ごとに熱収縮フィルムで包装されています。
USP Type 1ホウケイ酸ガラス(オートクレーブ滅菌対応)。キャップは別途ご注文ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z188794Z188697Z188719
material
amber borosilicate glass vial
material
amber borosilicate glass vial
material
clear borosilicate glass vial
material
clear borosilicate glass vial
packaging
pkg of 200 ea
packaging
pkg of 200 ea
packaging
pkg of 200 ea
packaging
pkg of 200 ea
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
fitting
thread for 13-425
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 15-425
cap size
13 - 425
cap size
15 - 425
cap size
8 - 425
cap size
15 - 425
diam. × H
15 mm × 46 mm
diam. × H
17 mm × 61 mm
diam. × H
12 mm × 36 mm
diam. × H
17 mm × 61 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wheaton サンプルバイアル
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hi, will these vials withstand autoclave sterilisation at 121C & then storage at -80C?
    1 回答
    1. This specific vial is autoclavable, but storage at ultra low temperatures has not been assessed. It may be worth considering a sterile cryogenic vial such as one of the following products: V5257, CLS430663, CLS430656, or CLS430492. These options are gamma sterilized and can be stored at low temperatures.