Merck
Z190373
Supelco
Aldrich® flask-type sprayer
size 75 mL
別名:
Chemical Resistant Spray Flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NC.07
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
サイズ
75 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
75 mL容三角フラスコ, 噴霧ヘッド付(#15 Ace-Thred)
Connect using the barb end to a low-pressure gas or air source of <5 psi. By positioning your thumb over the vent hole you can control the spray pattern.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
置換部
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5