スキップする
Z193216
Micro spatulas
one scraper/spoon end, L 6 1/2 in. (165 mm)
別名:
laboratory spoon with scraper, micro spoon, small sample spoon, micro lab spoon
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
2 ea
カートの在庫状況を確認する
¥5,330
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122403
¥5,330
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
stainless steel
packaging
pkg of 2
L
6 1/2 in. (165 mm)
General description
Curved, square-cut, sharpened tip (3 mm wide) at one end, with rounded spoon at the other end.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z193208Z513393Z513385
Micro spatulas one scraper/spoon end, L 6 1/2 in. (165 mm)
Z193216
Micro spatulas
Micro spatulas Curved at one end with knob at the other end, L 5 1/12 in. (140 mm)
Z193208
Micro spatulas
material
stainless steel
material
stainless steel
material
nickel-stainless steel (plastic handle)
material
nickel-stainless steel
packaging
pkg of 2
packaging
pkg of 2 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 12 ea
L
6 1/2 in. (165 mm)
L
5 1/12 in. (140 mm)
L
6 1/2 in. (165 mm)
L
7 in. (178 mm)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z193216-2EA04061833299197