Merck
Z212644
Sigma-Aldrich
Ace粉体分配漏斗
capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
funnel powder, glass funnel, glass funnels
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint ST/NS24/40
メーカー/製品名
Ace Glass 723930
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z243248Z256765Z256773
Ace粉体分配漏斗 capacity 100 mL
Z212644
Ace粉体分配漏斗
Ace粉体分配漏斗 capacity 250 mL
Z243248
Ace粉体分配漏斗
Ace addition funnel capacity 60 mL
Z256765
Ace addition funnel
Ace addition funnel capacity 1,000 mL
Z256773
Ace addition funnel
joint
joint ST/NS24/40
joint
joint ST/NS24/40
joint
joint ST/NS14/20
joint
joint ST/NS24/40
capacity
100 mL
capacity
250 mL
capacity
60 mL
capacity
1,000 mL
詳細
25メッシュまでの粉末および固体用です。精密測定用ボアの筐体内に収容された精密測定用PTFEセラミックシャフトに巻き付けられた柔軟なPTFEねじ山が特徴です。完全に不活性な材料であるため、溶媒で洗い流すことができます。No.15 Ace-Thredは、容易に分解洗浄することができます。
注意:この漏斗は、スクリュー供給原理で動作します。コンベヤのように粉末を漏斗に送るノブを回すことで、添加する粉末の速度または量をコントロールします。
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
テクニカルサービス連絡先