Merck
Z217638
Sigma-Aldrich
Micro sample tubes
L × diam. 42 mm × 11 mm, pkg of 100 tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.11
物質
cap (captive plugs)
colorless
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
neck thread PUSH FIT
包装
pkg of 100 tubes
manufacturer/tradename
Bel-Art F19929-0000
L ×直径
42 mm × 11 mm
キャパシティ
1.5 mL
チューブ直径
11 mm
結合型
non-treated surface
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
BR780762BAF378570000BAF175700000
vibrant-m
Z217638
Micro sample tubes
vibrant-m
BAF378570000
Mini-tubes strip
vibrant-m
BAF175700000
Sample vials with captive closure
binding type
non-treated surface
binding type
-
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
capacity
1.5 mL
capacity
1.5 mL
capacity
1 mL
capacity
0.13 mL
material
cap (captive plugs), colorless tube, polypropylene cap, polypropylene tube, conical bottom
material
colorless tube, conical bottom, polypropylene tube
material
colorless tube
material
colorless , colorless tube, flat bottom, low-density polyethylene cap, low-density polyethylene tube
manufacturer/tradename
Bel-Art F19929-0000
manufacturer/tradename
BRAND 780762
manufacturer/tradename
Bel-Art F37857-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F17570-0000
feature
graduations: no, neck thread PUSH FIT
feature
-
feature
neck thread push fit
feature
graduations: no, neck thread push fit
詳細
つなぎ留め式栓付き1.5 mLのPP製サンプルチューブは、超遠心分離での使用に適しています。250°F(121°C)で蒸気オートクレーブ可能です。
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先