Merck
Z220140
Sigma-Aldrich
Filter funnel with drip-tip and two side-arms each equipped with a glass stopcock
joint: ST/NS 14/20 M, capacity 100 mL
NACRES:
NB.43
ラベル
Y
ジョイント
joint ST/NS14/20 F
joint: ST/NS14/20 M
キャパシティ
100 mL
ポアサイズ
25-50 μm porosity
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
Show Differences
1 of 4
当該品目
Z173185Z173479SYNF973024M
capacity
100 mL
capacity
75 mL
capacity
60 mL
capacity
-
pore size
25-50 μm porosity
pore size
25-50 μm porosity
pore size
25-50 μm porosity
pore size
10-15 μm
label
Y
label
X
label
BB
label
-
Certificates of Analysis (COA)
Search for Certificates of Analysis (COA) by entering the products Lot/Batch Number. Lot and Batch Numbers can be found on a product’s label following the words ‘Lot’ or ‘Batch’.
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください ( T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
入力例:1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
Lot and Batch Numbers can be found on a product's label following the words 'Lot' or 'Batch'.
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先