Merck
Z225029
Sigma-Aldrich
Aldrich® check-valve bubbler
T-inlet tube, side outlet
ログイン組織・契約価格を表示する
別名:
bubblers, scientific bubblers
NACRES:
NB.43
キャパシティ
15 mL
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z225010Z551872Z223352
vibrant-m
Z225029
Aldrich® check-valve bubbler
vibrant-m
Z225010
Aldrich® check-valve bubbler
vibrant-m
Z223352
Aldrich® in-line oil bubbler
詳細
Filling
Position the bubbler on it′s side with the left hose barb (as shown in the drawing) pointing straight up, then pipette 15 mL of oil through the hose barb into the bubbler reservoir. Position bubbler vertically as shown in drawing and it is ready to use.
Principal of operation
Gas enters the bubbler from the hose barb on the right and flows through the bubbler, exiting at the left. The gas pressure unseats the check-valve ball to release the pressure, bubbling up through the oil and out the left side. The check-valve ball reseats itself when pressure is neutralized. The advantage of a check-valve over bubbler such as Z223719 which does not have one, is that it prevents oil from being drawn from the bubbler reservoir into the reaction if a sudden negative pressure occurs.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
テクニカルサービス連絡先