表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 ea | カートの在庫状況を確認する | ¥12,600 |
この商品について
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122403
¥12,600
カートの在庫状況を確認する
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F36711-0012
L
12 in.
General description
Spoon (1.5 in. wide) with a flat spatula on one end (1.2 in. wide).
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F36711-0012 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material nickel-stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 6 ea | packaging case of 6 ea | packaging pkg of 6 ea |
| L 12 in. | L 7 1/2 in. | L 9 in. | L 9 in. |