Merck
Z231703
Duran® crystallizing dishes
capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
cylindrical
無菌性
non-sterile
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213133802
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
100 mL
ディッシュ直径
70 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z231738Z231754Z231746
Duran® crystallizing dishes capacity 100 mL
Z231703
Duran® crystallizing dishes
vibrant-m
Z231738
Duran® crystallizing dishes
vibrant-m
Z231754
Duran® crystallizing dishes
vibrant-m
Z231746
Duran® crystallizing dishes
manufacturer/tradename
DURAN® 213133802
manufacturer/tradename
DURAN® 213134404
manufacturer/tradename
DURAN® 213135409
manufacturer/tradename
DURAN® 213134901
capacity
100 mL
capacity
300 mL
capacity
900 mL
capacity
500 mL
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 10 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
availability
not available in USA and Canada
詳細
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先