Merck
Z232165
Duran® graduated laboratory bottles, without caps
capacity 50 mL, amber glass
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.17
物質
amber glass
narrow-mouth bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (GL25)
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable
graduations
without cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
DURAN® 21 806 17
キャパシティ
50 mL
直径× H
46 mm × 87 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Reusable bottles without caps or pouring rings for the storage of reagents, chemicals, solutions, tissue culture media, etc. Made of Duran borosilicate glass, Type 3.3, for maximum chemical and thermal shock resistance.
Optional pouring rings prevent drips when pouring from these bottles.
アプリケーション
Duran® graduated laboratory bottles, without caps are suitable for the storage of reagents, chemicals, solutions, tissue culture media, and more.
特徴および利点
  • The Duran® graduated laboratory bottles are made of Duran borosilicate glass, Type 3.3, for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • These bottles are reusable and autoclavable at 121 or 134 °C.
  • The optional pouring rings prevent drips when pouring from these bottles.
  • The bottles provide an easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content.
  • They are suitable for long-term storage.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先