1 EA
¥2,980
¥2,980
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103800
Manufacturer/tradename:
Cowie 002.1075.1
Material:
PTFE
スキップする
1 of 4
当該品目 | Z238740 | Z238759 | Z238724 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Cowie 002.1075.1 | manufacturer/tradename Cowie 002.1105.1 | manufacturer/tradename Cowie 002.1125.1 | manufacturer/tradename Cowie 002.1065.1 |
| material PTFE | material PTFE | material PTFE | material PTFE |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| blade diam. 75 mm | blade diam. 105 mm | blade diam. 125 mm | blade diam. 65 mm |