スキップする
Z238767
PTFE blade for stirrer shafts
blade diam. 150 mm
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
容量カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥4,120
この商品について
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103800
Manufacturer/tradename:
Cowie 002.1150.1
Material:
PTFE
¥4,120
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
PTFE
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Cowie 002.1150.1
blade diam.
150 mm
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z238740Z238759Z238724
manufacturer/tradename
Cowie 002.1150.1
manufacturer/tradename
Cowie 002.1105.1
manufacturer/tradename
Cowie 002.1125.1
manufacturer/tradename
Cowie 002.1065.1
material
PTFE
material
PTFE
material
PTFE
material
PTFE
blade diam.
150 mm
blade diam.
105 mm
blade diam.
125 mm
blade diam.
65 mm
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PTFE blade for stirrer shafts
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
グローバルトレードアイテム番号
カタログ番号GTIN
Z238767-1EA04061833299586