Merck
Z239224
Aldrich® NMR-チューブクリーナー
Model D, joint: ST/NS 29/32, for tubes, 5 mm
別名:
tube cleaner, tube cleaners
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
1 EA
¥97,400
¥97,400
カートの在庫状況を確認する
この商品について
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
47131800
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
joint
joint: ST/NS29/32
feature
for tubes 5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z282391Z220078Z239216
joint
joint: ST/NS29/32
joint
joint: ST/NS24/40 Model C
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
feature
for tubes 5 mm
feature
for tubes 5 mm
feature
for tubes 5 mm
feature
for tubes 5 mm
General description
NMRチュ-ブの洗浄およびオ-ブン乾燥が不要になります。リザ-バ-に溶媒を入れると、急速吸引により物質が除去され、アセトン洗浄の後、気流により数秒でチュ-ブが乾燥されます。平均洗浄速度は1チュ-ブ/分です。7インチ長チュ-ブにご使用ください。ただし、チュ-ブ クリ-ナ-Z282383およびZ282391は、7または8インチ長チュ-ブにも使えます。逆さにしたNMRチュ-ブの閉端に位置させたPPチュ-ブキャップが、チュ-ブを正しい位置に保持し、システムを密封して効率的に真空状態にします。吸引によりチュ-ブの内部と閉端に対して溶媒を吹き付け、 完全な洗浄を行います。溶媒充填頻度を減らすため、モデルDには100 mL溶媒リザ-バ-が付いています。モデルEにはすりガラスストッパ-が付いています。
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)