スキップする
Z243248
Ace粉体分配漏斗
capacity 250 mL
別名:
funnel powder, glass funnel, glass funnels
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥87,200
この商品について
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint ST/NS24/40
¥87,200
カートの在庫状況を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
joint
joint ST/NS24/40
manufacturer/tradename
Ace Glass 723435
capacity
250 mL
General description
25メッシュまでの粉末および固体用です。精密測定用ボアの筐体内に収容された精密測定用PTFEセラミックシャフトに巻き付けられた柔軟なPTFEねじ山が特徴です。完全に不活性な材料であるため、溶媒で洗い流すことができます。No.15 Ace-Thredは、容易に分解洗浄することができます。
注意:この漏斗は、スクリュー供給原理で動作します。コンベヤのように粉末を漏斗に送るノブを回すことで、添加する粉末の速度または量をコントロールします。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
Z212644Z256773Z256765
Ace addition funnel capacity 1,000 mL
Z256773
Ace addition funnel
manufacturer/tradename
Ace Glass 723435
manufacturer/tradename
Ace Glass 723930
manufacturer/tradename
Ace Glass 729824
manufacturer/tradename
Ace Glass 949340
joint
joint ST/NS24/40
joint
joint ST/NS24/40
joint
joint ST/NS24/40
joint
joint ST/NS14/20
capacity
250 mL
capacity
100 mL
capacity
1,000 mL
capacity
60 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ace粉体分配漏斗
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)