Merck
Z246298
Inconel® crucible
low form, capacity 55 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
NACRES:
NB.43
H
43 mm
キャパシティ
55 mL
厚さ
0.040 in.
上部直径
47 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z246352Z246379Z246794
vibrant-m
Z246298
Inconel® crucible
vibrant-m
Z246352
Inconel® crucible
vibrant-m
Z246379
Inconel® crucible
vibrant-m
Z246794
Zirconium crucible
H
43 mm
H
41 mm
H
59 mm
H
41 mm
thickness
0.040 in.
thickness
0.040 in.
thickness
0.040 in.
thickness
0.035 in.
top diam.
47 mm
top diam.
47 mm
top diam.
82 mm
top diam.
47 mm
詳細
ニッケル‐クロム‐鉄合金601製で、1,000~1,200°Cの範囲で腐食、高温、炭化または硫化、および酸化に耐性があります。温度が上昇しても、機械的強度を維持します。ほとんどの石炭およびコークス製品、または木材のパルプや繊維の水分、揮発性物質、固定炭素、灰分の測定の際、使用に適しています。生物学的物質の乾燥および灰化にも適し、その残留物が希酸か希アルカリに溶解可能な場合、以降の分析に用います。ニッケル、クロム、または鉄の微量レベルの測定には用いません。
法的情報
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
試験成績書(COA)
以前この製品を購入いただいたことがある場合
過去にご購入いただいた製品に関する文書は、文書ライブラリにまとめられています。是非ご利用ください。
文書ライブラリにアクセスする
製品・ロット/バッチ番号の検索
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
テクニカルサービス連絡先