Merck
Z246379
Inconel® crucible
Straight wall, capacity 250 mL
ログインto View Organizational & Contract Pricing
NACRES:
NB.43
H
59 mm
キャパシティ
250 mL
厚さ
0.040 in.
上部直径
82 mm
類似した製品をお探しですか? Visit 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
Z246360Z685283Z246727
Inconel® crucible Straight wall, capacity 250 mL
Z246379
Inconel® crucible
Inconel® crucible Straight wall, capacity 100 mL
Z246360
Inconel® crucible
Platinum crucible, with reinforced rim capacity 25 mL
Z685283
Platinum crucible, with reinforced rim
vibrant-m
Z246727
Zirconium crucible
H
59 mm
H
45 mm
H
-
H
30 mm
thickness
0.040 in.
thickness
0.040 in.
thickness
-
thickness
0.035 in.
top diam.
82 mm
top diam.
59 mm
top diam.
-
top diam.
33 mm
詳細
ニッケル‐クロム‐鉄合金601製で、1,000~1,200°Cの範囲で腐食、高温、炭化または硫化、および酸化に耐性があります。温度が上昇しても、機械的強度を維持します。ほとんどの石炭およびコークス製品、または木材のパルプや繊維の水分、揮発性物質、固定炭素、灰分の測定の際、使用に適しています。生物学的物質の乾燥および灰化にも適し、その残留物が希酸か希アルカリに溶解可能な場合、以降の分析に用います。ニッケル、クロム、または鉄の微量レベルの測定には用いません。
法的情報
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
試験成績書(COA)
Already Own This Product?
Documents related to the products that you have purchased in the past have been gathered in the Document Library for your convenience.
Visit the Document Library
Difficulty Finding Your Product Or Lot/Batch Number?
ウェブサイトの表示では、製品番号に容量/数量が連結しています(例:T1503-25G)。確認してください 製品番号欄には製品番号のみを入力してください (: T1503).
T1503
製品番号
-
25G
容量/数量
その他の例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
以下のように入力してください 1.000309185)
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいテクニカルサービス お問い合わせ
ロット番号とバッチ番号は、製品ラベルで「Lot」または「Batch」の言葉に続いて記載されています。
Aldrich製品
  • もしTO09019TOなどのロット番号を見つけた場合は、最初の2文字を除いたロット番号09019TOを入力します。
  • もし05427ES-021などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードの-021を除いたロット番号05427ESを入力します。
  • もしSTBB0728K9などの充てんコード付きロット番号を見つけた場合は、充てんコードのK9を除いたロット番号STBB0728を入力します。
お探しのものが見つかりませんか?
オンラインでCOAを入手できない場合があります。検索してもCOAが見つからない場合は、リクエストできます。
COAをリクエストする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
Z246727
Zirconium crucible
Platinum crucible standard, capacity 50 mL
Z562114
白金るつぼ
テクニカルサービス連絡先